Learn More
Bromate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
145.00€ - 251.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-01-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BrKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.00 |
Numéro MDL | 11359 |
Clé InChI | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat |
CID PubChem | 23673461 |
ChEBI | CHEBI:38211 |
Nom IUPAC | bromate de potassium |
SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10704961
|
Fisher Chemical
P/3920/50 |
250 g | N/A | ||||||
10675882
|
Fisher Chemical
P/3920/53 |
500 g | N/A | ||||||
10224300
|
Fisher Chemical
P/3920/60 |
1 kg |
220.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7758-01-2 | |
167.00 | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
23673461 | |
bromate de potassium |
BrKO3 | |
11359 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
CHEBI:38211 | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] |
Spécification
350°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
11359 | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
bromate de potassium | |
23673461 | |
167.01g/mol |
7758-01-2 | |
5 to 9 | |
BrKO3 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] | |
167.00 | |
CHEBI:38211 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium bromate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.