Learn More
Bromate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10704961
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 7758-01-2
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL 11359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC bromate de potassium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spécification
Point de fusion 350°C
Couleur Blanc
pH 5 to 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 167.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./