Learn More
Solution de bromate-bromide de potassium 0,0167M (0,1N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
34.37€ - 86.00€
Description
Identifiants chimiques
11359 |
Spécification
Incolore | |
Liquide | |
11359 | |
Flacon en verre ambré |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium bromate-bromide, aqueous solution, 0.0167M (0.1N)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.