Learn More
Solution de bromate-bromide de potassium 0,0167M (0,1N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10479750
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Identifiants chimiques
Numéro MDL 11359
Spécification
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate-bromide, aqueous solution, 0.0167M (0.1N)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.