Learn More
Bromate de potassium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
86.73€ - 182.91€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-01-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BrKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.01 |
Numéro MDL | MFCD00011359 |
Clé InChI | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat |
CID PubChem | 23673461 |
ChEBI | CHEBI:38211 |
Nom IUPAC | bromate de potassium |
SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10043230
|
Thermo Scientific Acros
268392500 |
250 g | Flacon en plastique |
86.73€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10227310
|
Thermo Scientific Acros
268390010 |
1 kg | Flacon en plastique |
182.91€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7758-01-2 | |
167.01 | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
23673461 | |
bromate de potassium |
BrKO3 | |
MFCD00011359 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
CHEBI:38211 | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] |
Spécification
Potassium bromate | |
p.a. | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
BrKO3 | |
MFCD00011359 | |
15, 7738 | |
Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] | |
167.01 | |
CHEBI:38211 | |
99.5% | |
0.1% max. (105°C) | |
3.2700g/mL |
350.0°C | |
7758-01-2 | |
5 to 9 (5% soln. at 20°C) | |
99.5% min. (Iodometry) | |
KBrO3 | |
11,431 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
bromate de potassium | |
23673461 | |
167.01 | |
Analytique | |
3.27 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer le cancer.
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-829-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EF8725000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only