Learn More
Bromate de potassium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10227310
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-01-2
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.01
Numéro MDL MFCD00011359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC bromate de potassium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate
Point de fusion 350.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 5 to 9 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire KBrO3
Fieser 11,431
Merck Index 15, 7738
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Poids de la formule 167.01
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.1% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.27
Densité 3.2700g/mL