Learn More
Bisulfate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Bisulfate de potassium, 99 %, HKO4S, numéro CAS-7646-93-7, bisulfate de potassium, acide sulfurique, sel monopotassique, sal énixum, hydrogénosulfate de potassium, bisulfate de potassium, sulfate de potassium acide, sulfate d’acide de potassium, hydrogénosulfate de potassium, sulfate monopotassique, Caswell nº 682c, 500 g
58.69€ - 571.85€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-93-7 |
---|---|
Formule moléculaire | HKO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.16 |
Numéro MDL | MFCD00011404 |
Clé InChI | CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c |
CID PubChem | 516920 |
SMILES | [K+].OS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13217069
|
Thermo Scientific Acros
447615000 |
500 g | Flacon en verre |
58.69€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13277059
|
Thermo Scientific Acros
447610025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
186.93€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13297059
|
Thermo Scientific Acros
447610100 |
10 kg | Récipient en plastique |
571.85€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7646-93-7 | |
136.16 | |
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M | |
516920 |
HKO4S | |
MFCD00011404 | |
potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c | |
[K+].OS([O-])(=O)=O |
Spécification
Potassium bisulfate | |
7646-93-7 | |
HKO4S | |
MFCD00011404 | |
potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c | |
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M | |
hydrogénosulfate de potassium | |
516920 | |
99% |
214.0°C | |
99% | |
KHSO4 | |
15,7734 | |
(10% in water) Clear colorless | |
[K+].OS([O-])(=O)=O | |
136.16 | |
136.16 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
EN CAS DE CONTACT
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-594-1
- Potassium bisulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.