Learn More
Bisulfate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13217069
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Bisulfate de potassium, 99 %, HKO4S, numéro CAS-7646-93-7, bisulfate de potassium, acide sulfurique, sel monopotassique, sal énixum, hydrogénosulfate de potassium, bisulfate de potassium, sulfate de potassium acide, sulfate d’acide de potassium, hydrogénosulfate de potassium, sulfate monopotassique, Caswell nº 682c, 500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-93-7
Formule moléculaire HKO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.16
Numéro MDL MFCD00011404
Clé InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
CID PubChem 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bisulfate
Point de fusion 214.0°C
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire KHSO4
Merck Index 15,7734
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Nom IUPAC hydrogénosulfate de potassium
Poids de la formule 136.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bisulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.