Learn More
Acétate de potassium, granulaire, U.S.P., J.T. Baker™
227.00€ - 909.00€
Identifiants chimiques
CAS | 127-08-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3KO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.142 |
Clé InChI | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 |
CID PubChem | 517044 |
ChEBI | CHEBI:32029 |
Nom IUPAC | potassium;acétate |
SMILES | CC(=O)[O-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13519040
|
Avantor J.T.Baker
2914-01 |
500 g | Flacon poly |
227.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15578064
|
Avantor J.T.Baker
2914-05 |
2.5 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Identifiants chimiques
127-08-2 | |
98.142 | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
CHEBI:32029 | |
CC(=O)[O-].[K+] |
C2H3KO2 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
517044 | |
potassium;acétate |
Spécification
Potassium Acetate | |
Granulaire | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
CC(=O)[O-].[K+] | |
98.142 | |
CHEBI:32029 | |
USP |
127-08-2 | |
C2H3KO2 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;acétate | |
517044 | |
98.14 | |
1L = 1.57kg |