Learn More
Acétate de potassium, granulaire, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15578064
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC potassium;acétate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Acetate
Forme physique Granulaire
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 98.14
Qualité USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.57kg