Learn More
Acétate de potassium1, M, solution aqueuse, pH 7,5, Thermo Scientific™
34.10€ - 56.80€
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15475119
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62817.AE
100 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15485119
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62817.AK
250 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
127-08-2
98.142
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
517044
acétate de potassium
C2H3KO2
MFCD00012458
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CHEBI:32029
CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Potassium acetate
127-08-2
CH3CO2K
1M aq. soln.
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
acétate de potassium
517044
98.15
Liquide
Incolore
C2H3KO2
MFCD00012458
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CC(=O)[O-].[K+]
98.142
CHEBI:32029
7.5
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures