Learn More
Brady™ Marqueur auto-laminé à écriture porta-Pack™
Three different Porta-Pack™ Write-on Self-laminating Marker sizes are available to suit all of your labelling needs.
43.60€ - 44.80€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979 |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Finition | Matte |
Matériau | Self-laminating Vinyl |
Print Technology | Dot Matrix |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10179092
|
Brady™
035552 |
39.7 mm |
43.60€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11734654
|
Brady™
035403 |
38 mm |
44.80€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Porta-Pack™ books are a convenient way to ensure the wire markers you need are always on hand.
- Transparent portion of label over-wraps provides a snug fitting, self-laminating shield that resists oil, water and solvents.
- Labels can be used for applications above or below ground.
- Three different marker sizes are available to suit all of your labelling needs.
Spécification
ASTM D 1000, ASTM D 2979 | |
Matte | |
Dot Matrix | |
Wire and cable labelling | |
-40°F to +158°F | |
0.004 in. |
Permanent Acrylic | |
Self-laminating Vinyl | |
Wire and Cable Markers | |
-40°C | |
-40°C to +70°C | |
0.102 mm |