Learn More
Brady™ Marqueur auto-laminé à écriture porta-Pack™
Three different Porta-Pack™ Write-on Self-laminating Marker sizes are available to suit all of your labelling needs.
Marque: Brady™ 035403
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Porta-Pack™ books are a convenient way to ensure the wire markers you need are always on hand.
- Transparent portion of label over-wraps provides a snug fitting, self-laminating shield that resists oil, water and solvents.
- Labels can be used for applications above or below ground.
- Three different marker sizes are available to suit all of your labelling needs.
Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL | |
Acrylique | |
Mat | |
Matrice de points | |
Pour le marquage des fils et des câbles | |
-40°C | |
45/Bte | |
–40°C à +70°C | |
0,025 mm | |
25,4 mm | |
25.40 mm | |
1 in. | |
25,40 mm |
Livres de marqueurs de fil Porta-Pack - marqueurs à laminage automatique Write-on | |
Blanc, Transparent | |
Vinyle | |
Marqueur auto-laminé à écriture | |
30 Blank Write-On Markers (1 x 3 in.);15 Blank Write-On Markers (1 x 6 in.) | |
45 Labels/Pk. | |
-40°F to +158°F | |
0.004 in. | |
1 in. | |
1 in. | |
2.25 in. | |
38 mm | |
40,00 mm |