Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes d’évaporation en porcelaine
Utilisez ces boîtes pour une grande variété d’applications. Les cuvettes en porcelaine Haldenwanger™ sont dotées d’une finition intérieure lisse et sont conçues à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisée.
13.41€ - 52.63€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Forme | Rond |
Type | Cuvette d’évaporation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10588922
|
Haldenwanger™
109/3 |
190 ml | 42 mm |
20.73€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10678181
|
Haldenwanger™
109/4 |
220 ml | 45 mm |
24.59€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12025033
|
Haldenwanger™
109/1 |
110 ml | 36 mm |
13.41€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10483571
|
Haldenwanger™
109/6 |
320 ml | 64 mm |
46.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12390709
|
Haldenwanger™
130/7 |
350 ml | 65 mm | ||||||
12380689
|
Haldenwanger™
131/2 |
30 ml | 24 mm |
13.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10220372
|
Haldenwanger™
131/4 |
100 ml | 36 mm |
36.41€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12310699
|
Haldenwanger™
131/5 |
140 ml | 40 mm |
43.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12320699
|
Haldenwanger™
131/6 |
250 ml | 50 mm | ||||||
12330699
|
Haldenwanger™
131/7 |
350 ml | 52 mm | ||||||
Description
- Cuvette en porcelaine, peu profonde, à fond rond
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
Rond | |
Cuvette d’évaporation |