Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes d’évaporation en porcelaine
Utilisez ces boîtes pour une grande variété d’applications. Les cuvettes en porcelaine Haldenwanger™ sont dotées d’une finition intérieure lisse et sont conçues à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque: Haldenwanger™ 109/4
Description
Modèles de 175 ml émaillés, sauf le rebord, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure.Spécification
Rond | |
Porcelaine | |
Cuvette d’évaporation | |
Lisse | |
110 mm |
220 ml | |
Rond | |
Laboratoires | |
45 mm |