Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes d’évaporation en porcelaine
Utilisez ces boîtes pour une grande variété d’applications. Les cuvettes en porcelaine Haldenwanger™ sont dotées d’une finition intérieure lisse et sont conçues à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque: Haldenwanger™ 109/1
Description
- Cuvette en porcelaine, peu profonde, à fond rond
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Rond | |
Porcelaine | |
Cuvette d’évaporation | |
Bec verseur | |
36 mm |
110 ml | |
Rond | |
Laboratoires | |
Lisse | |
85 mm |