Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine
Utilisez ces entonnoirs pour une variété d’applications. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque:  Haldenwanger™ 127C/8
Code produit. 10579021
  • 1336.34€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Disponible avec plaque de filtration perforée fixe
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
10.6 ml
350 mm
330 mm
Entonnoir Buchner
Porcelaine
330 mm
1 unité