Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine
Utilisez ces entonnoirs pour une variété d’applications. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
40.97€ - 1445.00€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Quantité | 1 unité |
Type de produit | Entonnoir Buchner |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) de la plaque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) de la plaque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10303081
|
Haldenwanger™
127C/000 |
3 ml | 19 mm |
40.97€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10623491
|
Haldenwanger™
L 127C/00 |
10 ml | 29 mm |
57.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10781922
|
Haldenwanger™
L 127C/0 |
25 ml | 42 mm |
52.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10027440
|
Haldenwanger™
L 127C/4A |
1.25 ml | 155 mm |
309.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10695021
|
Haldenwanger™
L 127C/6 |
4.3 ml | 250 mm |
718.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10642911
|
Haldenwanger™
127C/6A |
5.8 ml | 279 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10579021
|
Haldenwanger™
L 127C/8 |
10.6 ml | 330 mm |
1445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Disponible avec plaque de filtration perforée fixe
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
1 unité | |
Entonnoir Buchner |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine