Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Petri avec orifice d’aération en polystyrène
Empilement facile. Les boîtes de Petri avec orifice d’aération en polystyrène Greiner Bio-One sont conçues pour améliorer l’échange de gaz.
90.47€ - 615.00€
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Évent Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Stérilité Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10204092
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
627161
Stérile 35 mm 10 mm
615.00€
740 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17230542
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
628161
Stérile 60 mm 15 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10459381
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
628161
Stérile 60 mm 15 mm
178.00€
600 pièces
Description
Description
  • Avec orifice d’aération pour un meilleur échange gazeux
  • En polystyrène transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Spécification
Transparent
Polystyrène
Rond
Oui
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire.