Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Petri avec orifice d’aération en polystyrène
Empilement facile. Les boîtes de Petri avec orifice d’aération en polystyrène Greiner Bio-One sont conçues pour améliorer l’échange de gaz.
Marque: Greiner Bio-One 628161
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec évent pour un meilleur échange gazeux
- En polystyrène transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Transparent | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Oui | |
15 mm |
Polystyrène | |
Stérile | |
600 | |
60 x 15 mm | |
60 mm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire.