Learn More
Cole-Parmer™ Récipient de stockage en polystyrène
Marque: Cole-Parmer™ 06816-41
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
PS | |
Récipient de stockage | |
1,6 mm |
Rectangulaires | |
24/boîte | |
1,9 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Récipient de stockage en polystyrène > Hauteur : 1,9mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu