Learn More
Smeg™ Laveur de base GW2145 pour verrerie
Utilisé pour la désinfection thermique antibactérienne. Le laveur de base GW2145 pour verrerie de laboratoire Smeg Instruments dispose d’un système de verrouillage électronique des portes pour la sécurité de l’utilisateur.
Marque: Smeg™ GW2145
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lavage jusqu’à 95°C
- Commande électronique programmable par microprocesseur
- Port série RS232 pour connexion à une imprimante externe ou à un PC
- Séchage thermodynamique actif
- Condenseur à vapeur à haute efficacité Ecoslim avec injection d’eau froide
- Distributeur de détergent en poudre alcalin, pompe péristaltique pour neutralisant liquide pour acide
- Installation possible d’une pompe péristaltique supplémentaire
- La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 316L
- Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
- Deux niveaux de lavage indépendants dans les guides télescopiques
- Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
- Eau froide et raccordements d’eau déminéralisés
- Programmes : 9 programmes par défaut, 6 libres
- Dimensions externes : L x P x H : 450 x 620 x 850mm
- Dimensions de travail internes L x P x H : 370 x 480 x 570mm
- Prise Schuko 16 A - 250 V incluse
- Chariots supérieurs et inférieurs D-CS1 et D-CS2 inclus
Spécification
Laveur de base pour verrerie | |
GW2145 | |
230 V |
Comprend un chariot à panier supérieur avec bras gicleur et panier inférieur | |
1 / N / PE 3,3 kW max | |
50 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Smeg™ Laveur de base GW2145 pour verrerie > Laveur de base GW2145 pour verrerie
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu