Learn More
Azpack™ Boîtes de stockage en PS
Observez facilement le contenu grâce à leur construction transparente. Les boîtes de stockage en PS Azpack™ permettent de ranger correctement les matériaux et outils de laboratoire.
34.55€ - 46.59€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PS |
Type de produit | Glacière |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12398278
|
Azpack™
12398278 |
29 mm | 54 mm | Couvercle articulé à billes | N/A | ||||
12318288
|
Azpack™
12318288 |
22 mm | 47 mm | Couvercle ajusté | N/A | ||||
Description
- Construction en PS transparent
- Couvercle ajusté, à charnière ou non fixé inclus
Spécification
Transparent | |
PS | |
Glacière |