Learn More
Azpack™ Boîtes de stockage en PS
Observez facilement le contenu grâce à leur construction transparente. Les boîtes de stockage en PS Azpack™ permettent de ranger correctement les matériaux et outils de laboratoire.
Marque: Azpack™ 12398278
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en PS transparent
- Couvercle ajusté, à charnière ou non fixé inclus
Spécification
Couvercle à charnière | |
PS | |
Stockage | |
Glacière | |
79 mm | |
54 mm | |
29 mm |
Transparent | |
Rectangulaires | |
Couvercle articulé à billes | |
24/boîte | |
73 mm | |
50 à 51 mm | |
26 mm |