Learn More
Brand™ Boîtes de Pétri en PS
En PS. Les boîtes de Petri en PS BRAND™ et leurs couvercles sont assemblés de façon robotisée pour réduire le risque de contamination. Transparentes, avec couvercle amovible. Les couvercles sont disponibles en version ventilée et non ventilée.
114.00€ - 348.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | Polystyrène |
Forme | Rond |
Type | Boîte de Petri |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10253441
|
Brand™
452005 |
94 mm | 16 mm | Oui |
195.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10171821
|
Brand™
452010 |
55 mm | 16 mm | Oui |
348.00€
1620 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10161821
|
Brand™
452000 |
94 mm | 16 mm | Non |
114.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En polystyrène
- Transparentes, avec couvercle amovible.
- Disponible avec ou sans évent du couvercle.
- Les boîtes et les couvercles sont assemblés de façon robotisée afin de réduire le risque de contamination.
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Boîte de Petri |
Jetable | |
Rond | |
16 mm |