Learn More
Brand™ Boîtes de Pétri en PS
En PS. Les boîtes de Petri en PS BRAND™ et leurs couvercles sont assemblés de façon robotisée pour réduire le risque de contamination. Transparentes, avec couvercle amovible. Les couvercles sont disponibles en version ventilée et non ventilée.
Marque: Brand™ 452010
294.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21955" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polystyrène
- Transparentes, avec couvercle amovible.
- Disponible avec ou sans évent du couvercle.
- Les boîtes et les couvercles sont assemblés de façon robotisée afin de réduire le risque de contamination.
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Boîte de Petri | |
Oui | |
55 mm |
Jetable | |
Rond | |
1620/boîte | |
16 mm |