Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PowderSafe
Spatule de poudre fournie avec un récipient transparent à encliqueter. Le récipient glisse sur la lame de la spatule et est solidement verrouillé en place. Au laboratoire, le récipient peut être facilement retiré.
307.00€ - 539.64€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de poudre |
---|---|
Matériau | PS |
Jetable | Oui |
Couleur | Spatule blanche, couvercle transparent |
Certifications/Conformité | Conforme à la norme FDA CFR 177.1640, conforme à la réglementation européenne 10/2011 |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11975846
|
Sampling Systems™
8097A-150 |
Non stérile |
307.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11985846
|
Sampling Systems™
8097A-150S |
Sterile | |||||||
Description
Caractéristiques principales :
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Fourni avec un récipient transparent qui se fixe solidement au-dessus de la spatule
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
- Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage - Contrairement à un dispositif réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Ceci comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
- Coût efficace - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Stériles disponibles - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Échantillonneur de poudre | |
Oui | |
Conforme à la norme FDA CFR 177.1640, conforme à la réglementation européenne 10/2011 | |
230 mm |
PS | |
Spatule blanche, couvercle transparent | |
Pour une décharge en poudre contrôlée et facile |