Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PowderSafe
Spatule de poudre fournie avec un récipient transparent à encliqueter. Le récipient glisse sur la lame de la spatule et est solidement verrouillé en place. Au laboratoire, le récipient peut être facilement retiré.
Marque: Sampling Systems™ 8097A-150S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Préleveur de poudre avec pot Powder Safe• Emballage individuel propre ou stérilisé par rayon
• Pot collecteur avec fermeture à baïonnette
Spécification
Powder Sampler | |
Single-use | |
White Spatula, Transparent Cover | |
For Easy, Controlled Powder Discharge |
Polystyrene | |
Sterile | |
Conforms to FDA CFR 177.1640, Conforms to EU Regulation 10/2011 | |
230 mm |