Learn More
Polysorbate 85, Thermo Scientific Chemicals
14.47€ - 168.84€
Identifiants chimiques
CAS | 9005-70-3 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | NaN |
Numéro MDL | MFCD01779641 |
Clé InChI | ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N |
Synonyme | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85 |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10746432
|
Thermo Scientific Acros
334150250 |
25 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
10505871
|
Thermo Scientific Acros
334152500 |
250 mL | Flacon en verre |
37.89€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10555481
|
Thermo Scientific Acros
334150010 |
1 L | Flacon en verre |
103.52€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11966941
|
Thermo Scientific Acros
334150025 |
2.5 L | Flacon en verre |
168.84€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9005-70-3 | |
NaN | |
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | |
MFCD01779641 | |
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85 |
Spécification
Polysorbate 85 | |
2mg KOH/g max. | |
Liquide | |
>200°C | |
Authentic | |
83 to 98mg KOH/g | |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | |
3% Max. | |
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85 | |
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N | |
NaN |
Incolore | |
9005-70-3 | |
1.0200g/mL | |
38 to 52mg KOH/g | |
1.4700 to 1.4720 | |
1.02 | |
300 mPa.s (25°C) | |
MFCD01779641 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tween]TS 85
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche