Learn More
Polysorbate 85, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polysorbate 85 |
Couleur | Incolore |
Indice d’acide | 2mg KOH/g max. |
Forme physique | Liquide |
Densité | 1.0200g/mL |
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | >200°C |
Valeur hydroxyle | 38 to 52mg KOH/g |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tween]TS 85