Learn More
Polysorbate 80, végétal, multiofficinal, N.F, J.T.Baker™
4105.00€ - 6362.95€
Identifiants chimiques
CAS | 9005-65-6 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 604.82 |
Numéro MDL | MFCD00082107 |
Clé InChI | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
Nom IUPAC | 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15508304
|
Avantor J.T.Baker
4500-04 |
200 mL | Flacon en verre ambré à col étroit |
4105.00€
200mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15518304
|
Avantor J.T.Baker
4500-06 |
1 L | Narrow Mouth Amber Glass Bottle | ||||||
Identifiants chimiques
9005-65-6 | |
604.82 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
MFCD00082107 | |
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate |
Spécification
Polysorbate 80, Vegetable | |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
148.00°C | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
604.82 | |
1L = 1.08kg |
9005-65-6 | |
MFCD00082107 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate | |
Multiofficinal / NF |