Learn More
Polysorbate 80, végétal, multi-composé, N.F., J.T. Baker™
Code produit. 15518304
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Identifiants chimiques
CAS 9005-65-6
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Poids moléculaire (g/mol) 604.82
Numéro MDL MFCD00082107
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 80, Vegetable
Quantité 1 L
Point d’éclair 148.00°C
Qualité Multi-Compendial/NF
Conditionnement Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravité spécifique 1L = 1.08kg