Learn More
Polysorbate 60, Thermo Scientific Chemicals
32.30€ - 108.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9005-67-8 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 522.68 |
Numéro MDL | MFCD01780110 |
Clé InChI | DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N |
Nom IUPAC | 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10712111
|
Thermo Scientific Acros
278622500 |
250 mL | Flacon en verre |
32.30€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10711921
|
Thermo Scientific Acros
278620010 |
1 L | Flacon en verre |
79.50€
1L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10331084
|
Thermo Scientific Acros
278620025 |
2.5 L | Flacon en verre |
108.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
9005-67-8 | |
522.68 | |
DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | |
MFCD01780110 | |
2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate |
Specifications
Polysorbate 60 | |
2mg KOH/g max. | |
Pâte à 25°C | |
>150°C | |
Authentique | |
1.08 | |
75-175 Pa.s (50°C) | |
MFCD01780110 | |
DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N | |
2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate |
Jaune | |
9005-67-8 | |
1.0800g/mL | |
81 to 96mg KOH/g | |
45 to 55mg KOH/g | |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | |
3% max. | |
Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
522.68 |
RUO – Research Use Only