Learn More
Polysorbate 60, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10331084
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-67-8
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD01780110
Clé InChI DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 60
Couleur Jaune
Indice d’acide 2mg KOH/g max.
Forme physique Pâte à 25°C
Densité 1.0800g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair >150°C
Valeur hydroxyle 81 to 96mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de saponification 45 to 55mg KOH/g
Gravité spécifique 1.08
Viscosité 75-175 Pa.s (50°C)
Eau 3% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil