Learn More
Polysorbate 20, réactif d’électrophorèse, Thermo Scientific Chemicals
26.73€ - 40.20€
Identifiants chimiques
CAS | 9005-64-5 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 522.68 |
Numéro MDL | MFCD00165986 |
Clé InChI | HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20 |
CID PubChem | 443314 |
Nom IUPAC | Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy] |
SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15427579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66278.AE |
100 mL |
26.73€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15437579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66278.AP |
500 mL |
40.20€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9005-64-5 | |
522.68 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
443314 | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
MFCD00165986 | |
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20 | |
Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy] |
Spécification
Polysorbate 20 | |
Electrophoresis Reagent | |
Liquide | |
1.105 g/mL | |
1.47 | |
MFCD00165986 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy] | |
443314 |
Incolore à jaune | |
9005-64-5 | |
>100°C | |
>110°C (230°F) | |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20 | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
522.68 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 500-018-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TR7400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only