Learn More
Polysorbate 20, réactif d’électrophorèse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15427579
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20
CID PubChem 443314
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom Electrophoresis Reagent
Forme physique Liquide
Point d’ébullition >100°C
Densité 1.105 g/mL
Quantité 100 mL
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.47