Learn More
Kartell™ Connecteurs non coniques en Y en PP Plastilab™
Pour une utilisation avec tout système de tuyaux et toute ligne de vide.
38.25€ - 50.00€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tubulure non conique en Y |
---|---|
Certifications/Conformité | CE / IVDD |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Pour tout système de tuyaux et ligne de vide |
Code produit | Marque | Taille du port | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12020592
|
Kartell™
7046800 |
Alésage de 7,3mm | 10/boîte |
50.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11964359
|
Kartell™
7052500 |
Alésage de 9,7mm | 10/boîte |
38.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une utilisation avec des systèmes de tuyaux et conduites de vide
Spécification
Connecteur de tubulure non conique en Y | |
Autoclavables | |
Pour tout système de tuyaux et ligne de vide | |
Y |
CE / IVDD | |
PP | |
10/boîte | |
Naturel |