Learn More
Kartell™ Connecteurs non coniques en Y en PP Plastilab™
Pour une utilisation avec tout système de tuyaux et toute ligne de vide.
Marque: Kartell™ 7052500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec des systèmes de tuyaux et conduites de vide
Spécification
CE / IVDD | |
14 mm | |
PP | |
10/boîte | |
Y |
Connecteur de tubulure non conique en Y | |
Autoclavables | |
Pour tout système de tuyaux et ligne de vide | |
Alésage de 9,7mm | |
Naturel |