Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PPCO
GREENER_CHOICE
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
Marque:  Fisherbrand™ 300111-0002
Code produit. 12642405
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Bouchons à vis sans revêtement en PP
Description
Description
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
  • Peuvent supporter une température pouvant atteindre les 120°C (248°F)† sur de courtes périodes et les 100°C (212°F) de manière continue
  • Température de fragilité de 0°C (32°F)
  • Parois rigides
  • Excellente résistance chimique
  • Peuvent être stérilisés par toutes les méthodes normales, sauf par chaleur sèche et irradiation
Désengagez entièrement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
† La bouteille ne peut atteindre la température maximale que si elle est vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 oz, 60 ml
2 oz
PPCO
33 mm
Oui
Large
Sans joint
33 mm
60 ml
Translucide
Non stériles
ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694
Autoclavables
Flacon à col large
PPCO
Bouchon à vis