Learn More
Eppendorf™ Microplaque à 384 puits avec fond en V en PP
650.00€ - 2055.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Couleur | Certifiés | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Certifiés | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10678404
|
Eppendorf™
0030625307 |
Blanche, fond transparent, Clear Bottom | Pour usage en PCR | N/A | |||||
10668404
|
Eppendorf™
0030621301 |
Blanche, fond transparent, Clear Bottom | Pour usage en PCR |
650.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10465075
|
Eppendorf™
0030625900 |
Blanches, à fond noir, Black Bottom | Pour usage en PCR | N/A | |||||
10208703
|
Eppendorf™
0030622308 |
Blanche, fond transparent, Clear Bottom | Stérile |
750.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10136573
|
Eppendorf™
0030625676 |
Gris, fond blanc, White Bottom | Pour usage en PCR | N/A | |||||
10349923
|
Eppendorf™
0030621670 |
Gris, fond blanc, White Bottom | Pour usage en PCR |
915.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10218703
|
Eppendorf™
0030626303 |
Blanche, fond transparent, Clear Bottom | Stérile | N/A | |||||
10278743
|
Eppendorf™
0030621905 |
Blanches, à fond noir, Black Bottom | Pour usage en PCR |
915.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécification
Étalon | |
Autoclavables | |
384 |
16 x 24 | |
PP | |
V |