Learn More
Eppendorf™ Microplaque à 384 puits avec fond en V en PP
Marque: Eppendorf™ 0030625676
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Pour usage en PCR | |
16 x 24 | |
Gris, fond blanc, White Bottom | |
384 | |
240/boîte |
Étalon | |
Autoclavables | |
PP | |
V |