Learn More
Masterflex™ Raccords de compression pour connecteur de compression union en PP
Les raccords de compression conviennent aux applications avec des tubulures rigides, y compris des tubulures fabriquées à partir de fluoropolymères, d'autres plastiques rigides et de métaux.
45.95€ - 71.10€
Spécification
Type de produit | Raccord de compression |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11846284
|
Masterflex™
06383-10 |
Tubulure de D.E. 1/4 po | Orifice de 7/32 po ; 1-1/8 x 1-1/8 po | Coude | N/A | ||||
11856284
|
Masterflex™
06383-30 |
Tubulure de D.E. 3/8 po | Orifice de 1/4 po ; 1-11/32 x 1-11/32 po | Coude | N/A | ||||
11752789
|
Masterflex™
06381-40 |
Tubulure de 0,5 po de D.E. | Orifice de 3/8 po ; 1–13/32 x 15/16 po | Structuré | N/A | ||||
11732789
|
Masterflex™
06381-10 |
Tubulure de 0,25 po de D.E. | Orifice de 3/16 in. ; 1 x 5/8 in. | Structuré | N/A | ||||
11742789
|
Masterflex™
06381-30 |
Tubulure de D.E. de 0,375 po | Orifice de 1/4 po ; 1–1/4 x 13/16 po | Structuré | N/A | ||||
11762789
|
Masterflex™
06381-50 |
Tubulure de 0,625 po de D.E. | Orifice de 1/2 po ; 1-17/32 x 1-1/16 po | Structuré | N/A | ||||
Description
- Doté d’un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps du raccord pour les applications haute pression
- Résiste à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
- Forme un joint étanche : aucune fuite, restriction de débit ou temps d'arrêt coûteux
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (ETO) uniquement
Spécification
Raccord de compression | |
0°C | |
Oxyde d’éthylène | |
100°C |
Polypropylène | |
10/boîte | |
220°psi |