Learn More
Masterflex™ Raccords de compression pour connecteur de compression union en PP
Les raccords de compression conviennent aux applications avec des tubulures rigides, y compris des tubulures fabriquées à partir de fluoropolymères, d'autres plastiques rigides et de métaux.
Marque: Masterflex™ 06381-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Doté d’un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps du raccord pour les applications haute pression
- Résiste à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
- Forme un joint étanche : aucune fuite, restriction de débit ou temps d'arrêt coûteux
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (ETO) uniquement
Spécification
Raccord de compression | |
Tubulure de 0,5 po de D.E. | |
10/boîte | |
Oxyde d’éthylène | |
220°psi |
Polypropylène | |
0°C | |
Orifice de 3/8 po ; 1–13/32 x 15/16 po | |
Structuré | |
100°C |