Learn More
Masterflex™ Raccord de compression union traversant, en PP
Connectez des systèmes de tubulure rigide avec ces raccords de compression traversants. Les raccords de compression union traversants en PP forment un joint étanche et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
45.50€ - 96.30€
Spécification
Type de produit | Raccord de compression |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Pression maximale | 220°psi |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11876284
|
Masterflex™
06390-40 |
Tubulure de D.E. 1/2 po |
82.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11701909
|
Masterflex™
06390-10 |
Tubulure de D.E. 1/4 po | N/A | ||||||
11886264
|
Masterflex™
06390-30 |
Tubulure de D.E. 3/8 po | N/A | ||||||
Description
Assemblez les raccords sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre.- Excellente résistance chimique
- Avec dispositifs de préhension en plastique
- Résiste à 220 psi maximum à 25 °C
- Utilisable de 0 à 100 °C
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène (OEt)
Spécification
Raccord de compression | |
0°C | |
220°psi |
Polypropylène | |
10/boîte | |
100°C |