Learn More
Masterflex™ Raccord de compression union traversant, en PP
Connectez des systèmes de tubulure rigide avec ces raccords de compression traversants. Les raccords de compression union traversants en PP forment un joint étanche et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque: Masterflex™ 06390-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assemblez les raccords sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre.- Excellente résistance chimique
- Avec dispositifs de préhension en plastique
- Résiste à 220 psi maximum à 25 °C
- Utilisable de 0 à 100 °C
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène (OEt)
Spécification
Raccord de compression | |
Tubulure de D.E. 1/2 po | |
10/boîte | |
220°psi |
Polypropylène | |
0°C | |
Orifice de 15/32 po ; 3–7/32 x 15/16 po | |
100°C |