Learn More
This item is not returnable.
View return policy
Description
Portoir réversible pour microtubes 0.5-2 m• Réversible: microtubes 0.5 ou 2 m
• Repérage alphanumérique
• Portoir 96 tubes
Specifications
Rack pour tubes | |
Microtubes (0.5 and 2.0 mL) | |
96 and 48 | |
1par unité |
Rouge | |
Polypropylène | |
Pour tubes PCR et microtubes à centrifuger | |
21 mm |