Learn More
Camlab™ Rack de tubes en polypropylène
sur devis
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes |
---|---|
Capacité | Microtubes (0.5 and 2.0 mL) |
Matériau | Polypropylène |
Positions | 96 and 48 |
À utiliser avec (équipement) | Pour tubes PCR et microtubes à centrifuger |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11787586
|
Camlab™
RTP711096B |
Bleu |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
11767586
|
Camlab™
RTP711096R |
Rouge |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
Description
Portoir réversible pour microtubes 0.5-2 m• Réversible: microtubes 0.5 ou 2 m
• Repérage alphanumérique
• Portoir 96 tubes
Spécification
Rack pour tubes | |
Polypropylène | |
Pour tubes PCR et microtubes à centrifuger | |
21 mm |
Microtubes (0.5 and 2.0 mL) | |
96 and 48 | |
1par unité |