Learn More
Fisherbrand™ Portoir en mousse pour tubes à essai
Stockez 50 ou 100 microtubes à long terme avec un encombrement réduit. Les portoirs en mousse pour tubes à essai Fisherbrand™ sont fabriqués en mousse légère et sont conçus pour s’imbriquer et s’empiler avec une stabilité maximale. Un espace supplémentaire entre chaque puits facilite l’accès aux tubes.
65.60€ - 138.00€
Spécification
Type de produit | Boîtes en polystyrène expansé, |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Blanc |
Capacité | Récipients de réaction (1,5/2,0 ml) |
Matériau | Mousse en polystyrène expansé (EPS) |
Code produit | Marque | Positions | Array | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Array | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11948084
|
Fisherbrand™
HS4283P |
50 | 5 x 10 | 210 x 110 x 71 mm | N/A | ||||
11774016
|
Fisherbrand™
HS4282 |
100 | 5 x 20 | 336 x 95 x 73 mm | N/A | ||||
Description
- Les portoirs pour microtubes légers sont parfaits pour les études à long terme ou le stockage de tubes
- Les portoirs à deux pièces sont en mousse de polystyrène expansé (EPS)
- L’espacement supplémentaire entre les puits permet une saisie facile avec le bout des doigts
- Les portoirs s’empilent en toute sécurité grâce aux dispositifs d’emboîtage sur le couvercle et la base pour un encombrement réduit
- Peut contenir des microtubes de réaction de 1,5 à 2,0 ml
Spécification
Boîtes en polystyrène expansé, | |
Blanc | |
Mousse en polystyrène expansé (EPS) | |
None | |
Non stérile | |
11,5 mm |
Non autoclavable | |
Récipients de réaction (1,5/2,0 ml) | |
Rectangular | |
Oui | |
Reaction Microtubes |