Learn More
Fisherbrand™ Portoir en mousse pour tubes à essai
GREENER_CHOICE
Stockez 50 ou 100 microtubes à long terme avec un encombrement réduit. Les portoirs en mousse pour tubes à essai Fisherbrand™ sont fabriqués en mousse légère et sont conçus pour s’imbriquer et s’empiler avec une stabilité maximale. Un espace supplémentaire entre chaque puits facilite l’accès aux tubes.
Marque:  Fisherbrand™ HS4283P
Code produit. 11948084
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les portoirs pour microtubes légers sont parfaits pour les études à long terme ou le stockage de tubes
  • Les portoirs à deux pièces sont en mousse de polystyrène expansé (EPS)
  • L’espacement supplémentaire entre les puits permet une saisie facile avec le bout des doigts
  • Les portoirs s’empilent en toute sécurité grâce aux dispositifs d’emboîtage sur le couvercle et la base pour un encombrement réduit
  • Peut contenir des microtubes de réaction de 1,5 à 2,0 ml
Spécification
Spécification
Boîtes en polystyrène expansé,
Non autoclavable
Récipients de réaction (1,5/2,0 ml)
50
None
Non stérile
210 x 110 x 71 mm
8.3 in.
4.3 in.
2.8 in.
5 x 10
Blanc
Mousse en polystyrène expansé (EPS)
Rectangular
Oui
Reaction Microtubes
210 mm
110 mm
71 mm
11,5 mm