Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supports de tubes à essai Full-View en polypropylène
Ce rack en PP polyvalent est doté de broches pour maintenir ou égoutter les tubes à essai.
29.15€ - 34.59€
Spécification
Type de produit | Tube Rack |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | White |
Matériau | Polypropylene |
Quantité | 1 Each |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10409824
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H18910-0102 |
For 10-13mm Test Tubes | 5 x 16 | ||||||
12682966
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H18912-0000 |
For 16 to 20mm Test Tubes | 4 x 10 | ||||||
Description
- Stockage des tubes à essai à la verticale, qu’ils soient pleins ou vides
- Maintient les tubes la tête en bas sur les broches pour les égoutter
- Le rack à 102 broches, réparties sur 5 rangées de 16 tubes (H18910-0102), est adapté au séchage et au stockage des plaques en verre utilisées avec les appareils d’électrophorèse verticale
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Tube Rack | |
White | |
1 Each |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
23 cm |